Flessen, brede hals met schroefdoppen, Nalgene®
Catalog # 215-1032
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Ø uitw.:120 mm
- Schroefdraad:100 mm
- Capaciteit:2000 ml
- Hoogte:244 mm
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Ø inw. hals:89 mm
- VPE:1
Specifications
About this item
HDPE met gefluoreerd PP-schroefdop.
- De veilige, duurzame, gefluoreerde HDPE-fles heeft een oppervlak van fluorkoolwaterstof aan de binnen- en buitenzijde
- Het gefluoreerde oppervlak verbetert de langdurige prestaties en voorkomt verlies door permeatie
- Lekvrij
Fluorering van deze HDPE-flessen biedt een voordelig alternatief voor dure fluoropolymeer containers.