Spuitflessen, smalle hals
Supplier: Kautex
Certificates
About this item
LDPE, doorschijnend met LDPE-spuitdop.
- Goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot max. 80 °C
- Lekvrij
Budgetvriendelijk, zacht en zeer eenvoudig in te drukken. Voor gebruik met algemene oplossingen zoals water, zeep, verdunde zuren en verdunde alkaliën. De tip kan worden afgesneden voor een snellere doorstroming.
Frequently Bought Together