Spuitflessen, brede hals voor microbiologische staining oplossingen, Azlon®
Catalogus # 215-0595
Leverancier: SciLabware
Specificaties
- Omschrijving:Set van 5 knijpflessen
- VPE:5
Specificaties
Over dit artikel
PE-LD, schroefdop uit PP
- Reeks van vijf 250 ml ontluchte spuitflessen met DripLok ® antidruppelklepje
- Gedrukt voor Lugol `s Jodium, Crystal Violet, Gram Kleur ontkleuren, Gram Jodium en Safranine Solutions
- Gedrukte informatie over de gevaren met relevant gebruik en instructies
Certificeringen: Azlon® wash bottles meet the material requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520.