Orders LinkContactUsLinkComponent
Spuitflessen
Spuitflessen
Complete spuitfles, Complete sproeifles
Catalogus # 215-6290
Leverancier:   Lenz Laborglas
Spuitflessen
Catalogus # 215-6290
Leverancier:  Lenz Laborglas
Spuitflessen
Spuitflessen
Complete spuitfles, Complete sproeifles
Price
72,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass clear.
  • Zeer goed bestand tegen chemicaliën
  • Zeer goede temperatuurbestendigheid
  • Onderdelen zijn naar wens uitwisselbaar
Universele spuitflessen bestaande uit staande kolven met 1000 ml inhoud en geslepen huls NS 29/32 en een spuitinzetstuk met geslepen kern NS 29/32.
Documents
Specificaties
  • Type:
    Complete sproeifles
  • Omschrijving:
    Complete spuitfles
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reserve waskop met scharnier NS 29/32 voor 1000 ml fles
    Reserve waskop met scharnier NS 29/32 voor 1000 ml fles
    215-6292
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 29,50 €