Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample Bottles
Sample Bottles
Leverancier:   GRAVIS
Sample Bottles
Leverancier:  GRAVIS
Certificaten
Sample Bottles
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Glass.
  • Screw ring
  • Different sizes
  • Capsules of different formats and materials for a wide variety of applications
Wide neck.
PH30 and PH40 ring.
Levering: Supplied without capsules (to be selected separately).
Product Family Options
Round bottles, threaded wide neck, without capsules
Productinformatie
  • Capaciteit
    Schroefdraad
    Ø uitw.
    Hoogte
    Ø inw. hals
    Beschikbaarheid
    Price
  • 100 ml
    40 mm
    49,4 mm
    87,2 mm
    32 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 86 ST
    1 * 86 ST - 122,00 €
    122,00 €
    1 * 86 ST
       122,00 €
  • 120 ml
    40 mm
    48,5 mm
    106,1 mm
    32 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 86 ST
    1 * 86 ST - 145,00 €
    145,00 €
    1 * 86 ST
       145,00 €
Screw caps, Bakelite
Productinformatie
  • Catalogus #
    Schroefdraad
    Kleur
    Omschrijving
    Beschikbaarheid
    Price
  • 40 mm
    zwart
    with TRISEAL seal
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 82,80 €
    82,80 €
    1 * 100 ST
       82,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Schroefdraad
    Kleur
    Omschrijving
    Beschikbaarheid
    Price
  • 40 mm
    zwart
    with Butyl/PTFE seal
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 358,00 €
    358,00 €
    1 * 100 ST
       358,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Schroefdraad
    Kleur
    Omschrijving
    Beschikbaarheid
    Price
  • 30 mm
    zwart
    with rubber liner
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 90,50 €
    90,50 €
    1 * 100 ST
       90,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Schroefdraad
    Kleur
    Omschrijving
    Beschikbaarheid
    Price
  • 30 mm
    zwart
    with Butyl/PTFE seal
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 248,00 €
    248,00 €
    1 * 100 ST
       248,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Schroefdraad
    Kleur
    Omschrijving
    Beschikbaarheid
    Price
  • 40 mm
    zwart
    with rubber liner
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 141,00 €
    141,00 €
    1 * 100 ST
       141,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Schroefdraad
    Kleur
    Omschrijving
    Beschikbaarheid
    Price
  • 30 mm
    zwart
    with TRISEAL seal
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 57,70 €
    57,70 €
    1 * 100 ST
       57,70 €
Screw caps, Aluminium
Productinformatie
  • Catalogus #
    Schroefdraad
    Kleur
    Omschrijving
    Beschikbaarheid
    Price
  • 40 mm
    zilver
    with rubber liner
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 124,00 €
    124,00 €
    1 * 100 ST
       124,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Schroefdraad
    Kleur
    Omschrijving
    Beschikbaarheid
    Price
  • 30 mm
    zilver
    with rubber liner
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 76,90 €
    76,90 €
    1 * 100 ST
       76,90 €