Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Belgium
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
Sluitingen
Flesdoppen
Schroefdoppen voor flessen met smalle hals, vierkant
Schroefdoppen voor flessen met smalle hals, vierkant
Schroefdoppen voor flessen met smalle hals, vierkant
215-3390
:
Kautex
Schroefdoppen voor flessen met smalle hals, vierkant
215-3390
:
Kautex
Schroefdraad:
25 mm
Omschrijving:
Schroefsluiting, PP spuitinzet, wit
Seq:
04
VPE:
1
Voor flessen:
250/500/1000 ml