ContactUsLinkComponent
Voorraadfles, brede hals, voor extreme vereisten, Nalgene®
Voorraadfles, brede hals, voor extreme vereisten, Nalgene®
Catalog # 216-4402
   Lage impact op de fabricage
undefined
Voorraadfles, brede hals, voor extreme vereisten, Nalgene®
Catalog # 216-4402
   Lage impact op de fabricage
Specifications
  • Schroefdraad:
    120 mm
  • Capaciteit:
    20 l
  • b×d×h:
    229×305×445 mm
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
  • Milieu certificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • VPE:
    1
Specifications
About this item
HDPE, doorzichtig met witte PP sluiting.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Temperatuurbestendig van −100 tot +120 °C
  • Stabiele, stevige en ruimtebesparende constructie
Brede bodem en laag zwaartepunt zorgen voor een betere stabiliteit. Eenvoudig te vullen, te legen en te reiningen door de extra grote opening (120 mm Ø).  Het vullen en legen wordt nog verder vereenvoudigd door de geïntegreerde handgreep en de inkeping in de bodem. Ideaal voor de opslag van poeders en andere vaste stoffen. Onuitwisbare schaalverdeling in gallons en liters.