Adapter voor centrifugeerbuisjes met conische bodem, Nalgene®
525-0143
- Ø:28,83 mm
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- VPE:6
PC, autoclaveerbaar.
- Deze adapters moeten worden gebruikt met Nalgene® centrifugeeerbuizen (35 ml) met conische bodem
- Past op de meeste rotoren
- Na gebruik eenvoudig van de rotor te verwijderen