Flessen, smalle hals, rond, LDPE of PP, met schroefdop, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Certificaten
Over dit artikel
LDPE, transparant of PPCO, transparant, met PP-schroefdop.
- LDPE: goede chemische bestendigheid/PPCO: zeer goede chemische bestendigheid
- LDPE: hittebestendig tot 80 °C/PPCO: hittebestendig tot 121 °C, autoclaveerbaar
- Lekvrije sluiting
Flessen met grote volumes, voor het verzenden of opslaan van chemicaliën, standaardoplossingen, gedistilleerd water ... De maten 4000 en 8000 ml hebben een lus om een etiket aan te hangen.
Specificaties
- Catalog No:
- 215-7744
- 215-7748
- 215-7742
- 215-7758
- 215-7752
- 215-7754
- Environmentally Preferable:
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Milieu certificering:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
Specificaties
Frequently Bought Together