Dubbele statiefkoppeling
Dubbele noten, Aluminiumlegering, 16,5 mm
241-3168
: BOCHEM
Double bosshead made from aluminium.
Screw type: Thumb screw, M8 (Type 1).
: DIN 12895
- Omschrijving:Dubbele noten
- Materiaal:Aluminiumlegering
- Voor staaf Ø:16,5 mm