Orders LinkContactUsLinkComponent
Transportmand
Transportmand
400×300×200 mm
Catalogus # 216-7470
Leverancier:   HUPFER METALLWERKE
Transportmand
Catalogus # 216-7470
Leverancier:  HUPFER METALLWERKE
Transportmand
Transportmand
400×300×200 mm
Price
397,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel, electrolytically polished.
  • Very good chemical and thermal resistance
  • Foldaway carrying handle with plastic handgrip
  • Robust design (wire mesh size 8×8 mm) with two rods for base reinforcement
This rectangular baskets are suitable for a variety of uses.
Specificaties
  • b×d×h:
    400×300×200 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.