Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapter, ontvanger, Quickfit®
Adapter, ontvanger, Quickfit®
19/26 NS, 180 mm
Catalogus # 201-0620
Leverancier:   SciLabware
Adapter, ontvanger, Quickfit®
Catalogus # 201-0620
Leverancier:  SciLabware
Adapter, ontvanger, Quickfit®
Adapter, ontvanger, Quickfit®
19/26 NS, 180 mm
Price
30,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicaatglas.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Straight delivery.
Specificaties
  • Huls:
    19/26 NS
  • Totale lengte:
    180 mm