Ontluchtingsfilter voor vaten, Nalgene®
N° de catalogue 517-0001
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Spécifications
- Filtreeroppervlakte:300 cm²
- Poriëngrootte:0,2 µm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- VPE:3
Spécifications
À propos de cet article
Hydrofoob PTFE-membraan, PP-behuizing. Deze onluchtingsfilters zijn ontworpen om gezuiverd water opgeslagen in voorraadflessen zuiver te houden. Ze kunnen ook gebruikt worden voor ontluchtingstoepassingen en toepassingen met oplosmiddelfiltering.
- Vijf keer te gebruiken in ontluchtingstoepassingen
- 6 ml vloeistof vasthouden