Millivac™ Mini vacuümpomp
Millivac™ Mini vacuum pump, 230 V/50 Hz
Catalogus # MILFXF5423050
Leverancier: Merck
Ga naar:
Product Details & Documents
Millivac™ Mini vacuümpompen zijn compacte, onderhoudsvrije pompen die een consistente vacuümbron bieden voor filtratie en andere laboratoriumtoepassingen. Een gepatenteerd membraanontwerp heeft de voetafdruk van de pompen verkleind ten opzichte van conventionele modellen.
- Gebruik de Millivac Mini-pomp om water en waterige oplossingen te filteren.
- Geen van beide pompen hoeft te worden gesmeerd en is explosieveilig.
- Smering is niet nodig.
- Stille, compacte constructie bespaart ruimte op de voormalige laboratoriumtafel.
Toepassingen: Millivac™ Mini-pomp voor water en waterige oplossingen.
Certificeringen:
Accessoire-informatie:
Bestelinformatie:
Levering:
Verpakking:
Let op:
Specificaties
- Omschrijving:Millivac™ Mini vacuum pump, 230 V/50 Hz
- Cat. No.:MILFXF5423050
- Slangaansluiting:Hose connector for 4 mm Int.Ø tubing
- b×d×h:90×226×141 mm
- Behuizing:Ryton head, EPDM membrane with fluoroelastomer valves
- Gewicht:1,9 kg
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.