Millivac™ Maxi vacuümpomp
Millivac™ Maxi vacuum pump, 230 V/50 Hz
Catalogus # MILFSD1P014M04
Leverancier: Merck
Ga naar:
Product Details & Documents
Millivac™ Maxi vacuümpompen zijn compacte, onderhoudsvrije pompen die een consistente vacuümbron leveren voor filtratie en andere laboratoriumtoepassingen. Een gepatenteerd membraanontwerp heeft de voetafdruk van de pompen verkleind ten opzichte van conventionele modellen.
- Smering niet nodig
- Stil, compact ontwerp bespaart ruimte op de laboratoriumtafel
- De Millivac™ Maxi pomp is gasdicht, heeft een PTFE-gecoat membraan en is compatibel met licht agressieve of corrosieve gassen en dampen.
Toepassing: Gebruik de Millivac Maxi pomp om grotere volumes of viskeuze oplossingen te filteren.
:
:
:
:
:
:
Specificaties
- Omschrijving:Millivac™ Maxi vacuum pump, 230 V/50 Hz
- Cat. No.:MILFSD1P014M04
- Slangaansluiting:Hose connector for 6 mm Int.Ø tubing
- b×d×h:90×361×141 mm
- Behuizing:PTFE-coated diaphragm with FFPM valves
- Gewicht:3,95 kg
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- PTFE membrane kit for Milliva maxi pumpPTFE membrane kit for Milliva maxi pumpMILFMMXMNTK00Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 751,00 €