Orders LinkContactUsLinkComponent
Microcon® Centrifugaalfilters
 :   Merck
Microcon® Centrifugaalfilters
 :  Merck
Microcon® Centrifugaalfilters
Microcon® Centrifugaalfilters
Concentreer en ontzout oplossingen van elk macromolecuul eenvoudig en efficiënt met het Ultracel®-membraan met lage binding, in elke centrifuge die buisjes van 1,5 ml accepteert.
  • Uit onderzoek is gebleken dat de dubbele EtO-behandeling op het Microcon® PCR Grade Filter verontreinigend DNA onamplificeerbaar maakt
  • Typische recovery van >95%, zelfs voor verdunde oplossingen
  • Reverse spin voor maximale recovery, zelfs in de kleinste monsters
  • Handige opslag van filtraat of geconcentreerd monster in een standaard microfugebuis
  • Concentratiefactoren tot 100X
 :
 :
 :
  • Catalog No:
  • MILFMRCPRT010
  • MILFMRCF0R030
  • Filtratieoppervlak:
  • 0,32 cm²
  • 0,32 cm²
  • Ø×H:
  • 123×450 mm
  • 123×450 mm
  • Monstervolume:
  • 500 µl
  • 500 µl
  • Vastgehouden volume:
  • >10 μl
  • >10 μl
Product Family Options
  • MWCO
    Membraan
    Kleurcode
  • 10 kDa
    Ultracel® regenerated cellulose membrane
    helder
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 625,00 €
    625,00 €
    1 * 100 ST
       625,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    MILFMRCPRT010
    Filtratieoppervlak
    0,32 cm²
    Ø×H
    123×450 mm
    Monstervolume
    500 µl
    Vastgehouden volume
    >10 μl
  • 30 kDa
    Ultracel® regenerated cellulose membrane
    helder
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 585,00 €
    585,00 €
    1 * 100 ST
       585,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    MILFMRCF0R030
    Filtratieoppervlak
    0,32 cm²
    Ø×H
    123×450 mm
    Monstervolume
    500 µl
    Vastgehouden volume
    >10 μl