Certipur® ICP Multi Element Standard Solution VI
1044880100.
: Merck
New Product
:
- Verpakking:HDPE bottle
- VPE:100 mL
- Omschrijving:ICP multi-element standard solution VI 30 elements in dilute nitric acid
- Beschrijving van de gevarenklasse:Corrosive
- UN No.:2031
- GHS-signaal:Gevaar
- Opslagtemperatuur:15...25 °C
: CRM certified.