Orders LinkContactUsLinkComponent
Cut Resistant Gloves, XC800
Leverancier:   Showa
Cut Resistant Gloves, XC800
Leverancier:  Showa
Certificaten
Cut Resistant Gloves, XC800
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
The new ultra-light XC800 combines high cut-resistance level E/A5 provided by a seamless HPPE/stainless steel/pester liner with a durable, oil-resistant microporous nitrile palm coating usable in various industrial applications.
  • HPPE reinforced
  • Ergonomic
  • Microporous nitrile coating
  • Cut-resistant, abrasion-resistant
  • Flexible, breathable
  • Lightweight, form-fitting
  • Increased dexterity
  • Seamless knit
Application: Light assembly of oil-coated pieces, maintenance, mechanical and engineering, repair glass and windows, handling heavy equipment, intricate parts handling.
 : ANSI/ISEA 105-2016 CUT, EN 388:2016.
 : Pair per polybag: 12; Polybags per case: 6; Pair per case: 72.
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • BESTXC800-6/S
  • BESTXC800-7/M
  • BESTXC800-8/L
  • BESTXC800-9/XL
  • BESTXC800-10/XXL
  • Model:
  • XC800
  • XC800
  • XC800
  • XC800
  • XC800
  • Materiaal:
  • HPPE
  • HPPE
  • HPPE
  • HPPE
  • HPPE
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Handschoenmaat
    Kleur
    Lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • S
    grijs
    160 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE - 241,80 €
    241,80 €
    1 * 12 PAIRE
       241,80 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BESTXC800-6/S
    Model
    XC800
    Materiaal
    HPPE
  • M
    grijs
    171 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE - 241,80 €
    241,80 €
    1 * 12 PAIRE
       241,80 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BESTXC800-7/M
    Model
    XC800
    Materiaal
    HPPE
  • L
    grijs
    182 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE - 241,80 €
    241,80 €
    1 * 12 PAIRE
       241,80 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BESTXC800-8/L
    Model
    XC800
    Materiaal
    HPPE
  • XL
    grijs
    192 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE - 241,80 €
    241,80 €
    1 * 12 PAIRE
       241,80 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BESTXC800-9/XL
    Model
    XC800
    Materiaal
    HPPE
  • XXL
    grijs
    204 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE - 241,80 €
    241,80 €
    1 * 12 PAIRE
       241,80 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BESTXC800-10/XXL
    Model
    XC800
    Materiaal
    HPPE