ContactUsLinkComponent
Showa AP800 General-Purpose Industrial Gloves
Showa AP800 General-Purpose Industrial Gloves
Leverancier:  Showa
New Product
Certificaten
undefined
Showa AP800 General-Purpose Industrial Gloves
Leverancier:  Showa
New Product
Specificaties
  • Catalog No:
  • BESTAP800-7/M
  • BESTAP800-6/S
  • BESTAP800-10/XXL
  • BESTAP800-8/L
  • BESTAP800-9/XL
  • Ambidexter/handspecifiek:
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Latex/latexvrij:
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Gepoederd/poedervrij:
  • poedervrij
  • poedervrij
  • poedervrij
  • poedervrij
  • poedervrij
  • Materiaal:
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Antistatisch:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Specificaties
Frequently Bought Together