Flessen, smalle hals, met schroefdop
Supplier: Kautex
Certificates
About this item
LDPE, natuurlijke kleur.
- Lekvrij, stevig en veelzijdig
- Deze flessen kunnen ingedrukt worden en zijn dus uitstekend geschikt als druppel- of spuitfles
- Goede vormherstelling na indrukken
Excellent for sample collection, storing and transporting liquids.
Frequently Bought Together