Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumazide 5% in aqueous solution
Natriumazide 5% in aqueous solution
Glass bottle, 500 mL
Catalogus # PRLS88024.260
Giftig
Milieu
Leverancier:   PROLABO CMP
Natriumazide 5% in aqueous solution
Catalogus # PRLS88024.260
Leverancier:  PROLABO CMP
CAS-nummer:  26628-22-8
Natriumazide 5% in aqueous solution
Glass bottle, 500 mL
CAS-nummer:  26628-22-8
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synoniemen:  Sodium triazide
  • CAS-nummer:26628-22-8
  • Formule:NaN₃
  • MDL-nummer:MFCD00003536
  • Molecular Weight:65.01 g/mol
  • EINECS:247-852-1
  • UN:3287
  • ADR:6.1,II
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    500 mL
Specificaties