Celite® 545, filter aid
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Over dit artikel
Synoniemen: DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
- CAS-nummer:68855-54-9
- Formule:SiO₂
- MDL-nummer:MFCD00132803
- Molecular Weight:60.08 g/mol
- EINECS:272-489-0
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
- CAS-nummer:68855-54-9
- Formule:SiO₂
- MDL-nummer:MFCD00132803
- Molecular Weight:60.08 g/mol
- EINECS:272-489-0