ContactUsLinkComponent
Celite® 503, filter aid
Celite® 503, filter aid
Catalogus # ROTH0007.1
Leverancier:  Roth Carl
CAS-nummer:  
Celite® 503, filter aid
Catalogus # ROTH0007.1
Leverancier:  Roth Carl
CAS-nummer:  
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    2,5 kg
  • Seq:
    4076
  • Environmentally Preferable:
Specificaties
Over dit artikel
 :
 :60.08 g/mol
 :GHS08
CAS-nummer:68855-54-9
Formule:O₂Si