ContactUsLinkComponent
Conductiviteit standaard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)
Conductiviteit standaard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)
Catalog # KNICCS-C1413K/500
Supplier:  KNICK
CAS Number:  
Conductiviteit standaard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)
Catalog # KNICCS-C1413K/500
Supplier:  KNICK
CAS Number:  
Specifications
  • VPE:
    500 mL
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • Omschrijving:
    KCl solution
  • Geleidbaarheid:
    1,413 µS/cm
Specifications
About this item