ContactUsLinkComponent
Conductiviteit standaard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)
Conductiviteit standaard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)
Catalog # SCOI285136907
Supplier:  SI Analytics
CAS Number:  
Conductiviteit standaard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)
Catalog # SCOI285136907
Supplier:  SI Analytics
CAS Number:  
Specifications
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    250 mL
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • Omschrijving:
    Conductiviteit standaard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)
Specifications
About this item