ContactUsLinkComponent
Conductiviteit standaard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)
Conductiviteit standaard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)
Catalogus # SCOI285126511
Leverancier:  SI Analytics
CAS-nummer:  
Conductiviteit standaard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)
Catalogus # SCOI285126511
Leverancier:  SI Analytics
CAS-nummer:  
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass ampoule
  • VPE:
    18 Ampoul
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • Omschrijving:
    Conductiviteit standaard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)
  • Environmentally Preferable:
Specificaties
Over dit artikel