ContactUsLinkComponent
Geleidbaarheidsstandaard 1,413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) voor geleidbaarheidsmeting
Geleidbaarheidsstandaard 1,413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) voor geleidbaarheidsmeting
Catalog # WTWA300575
Supplier:  WTW
CAS Number:  
Geleidbaarheidsstandaard 1,413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) voor geleidbaarheidsmeting
Catalog # WTWA300575
Supplier:  WTW
CAS Number:  
Specifications
  • Verpakking:
    Glazen fles
  • VPE:
    1 L
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • Omschrijving:
    Geleidbaarheidsstandaard 1413 µS/cm (25 °C; 0,01 mol/l; KCl)
Specifications
About this item