ContactUsLinkComponent
Conductiviteit standaard 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl)
  KNICCS-C12880K/500
 :  KNICK
 :  
Conductiviteit standaard 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl)
  KNICCS-C12880K/500
 :  KNICK
 :  
  • VPE:
    500 mL
  • Omschrijving:
    Conductivity standard, (0,1 mol/l KCl), ready-to-use
  • Seq:
    40
  • Geleidbaarheid:
    12880 µS/cm