ContactUsLinkComponent
Conductiviteit standaard 1.000 µS/cm (25°C; 0,007 mol/l; KCl)
Conductiviteit standaard 1.000 µS/cm (25°C; 0,007 mol/l; KCl)
Catalog # YSIA060907
Supplier:  YSI ENVIRONMENTAL
CAS Number:  
Conductiviteit standaard 1.000 µS/cm (25°C; 0,007 mol/l; KCl)
Catalog # YSIA060907
Supplier:  YSI ENVIRONMENTAL
CAS Number:  
Specifications
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    475 mL
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • Omschrijving:
    Conductiviteit standaard 1.000 µS/cm (25°C; 0,007 mol/l; KCl)
  • Environmentally Preferable:
Specifications
About this item