ContactUsLinkComponent
Conductiviteit standaard 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl)
Conductiviteit standaard 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl)
Catalogus # YSIA060911
Leverancier:  YSI ENVIRONMENTAL
CAS-nummer:  
Conductiviteit standaard 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl)
Catalogus # YSIA060911
Leverancier:  YSI ENVIRONMENTAL
CAS-nummer:  
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    473 mL
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • Omschrijving:
    Conductiviteit standaard 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl)
  • Environmentally Preferable:
Specificaties
Over dit artikel