ContactUsLinkComponent
Conductiviteit standaard 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl)
  YSIA065272
 :  
Conductiviteit standaard 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl)
  YSIA065272
 :  
  • VPE:
    1
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • Omschrijving:
    Conductiviteit standaard 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl)
  • Environmentally Preferable: