ContactUsLinkComponent
Conductiviteit standaard 100.000 µS/cm (25°C; 0,85 mol/l; KCl)
Conductiviteit standaard 100.000 µS/cm (25°C; 0,85 mol/l; KCl)
  VWRS38492.0500
 :  
Conductiviteit standaard 100.000 µS/cm (25°C; 0,85 mol/l; KCl)
  VWRS38492.0500
 :  
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    500 mL
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • Omschrijving:
    Conductiviteit standaard 100.000 µS/cm (25°C; 0,85 mol/l; KCl)