Sudan III
Catalogus # EHERC16986103
Leverancier: EHRENSTORFER
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:100 mg
- Seq:2440
Specificaties
Over dit artikel
:
:352.4 g/mol
Merck index:12,09054
Smelten Pt:205.3…206.3 °C
EINECS:201-638-4
CAS-nummer:85-86-9
Formule:C₂₂H₁₆N₄O
MDL-nummer:MFCD00003905