Uric acid
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # MOLE18110589-25G
Marketsource
Leverancier: Molekula
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
- CAS-nummer:69-93-2
- Formule:C₅H₄N₄O₃
- MDL-nummer:MFCD00005712
- Molecular Weight:168.11 g/mol
- Merck index:12,10014
- Smelten Pt:436 °C
- Dichtheid:1,89 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-720-7
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:25 g