Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumcarbonaat, Test Solution (TS)
Natriumcarbonaat, Test Solution (TS)
100 mL
Catalogus # ACSDCH8002113.L1
Irriterend
Leverancier:   CPACHEM
Natriumcarbonaat, Test Solution (TS)
Catalogus # ACSDCH8002113.L1
Leverancier:  CPACHEM
CAS-nummer:  497-19-8
Natriumcarbonaat, Test Solution (TS)
100 mL
CAS-nummer:  497-19-8
Price
41,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certificeringen: ISO 9001
Synoniemen:  Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
  • CAS-nummer:497-19-8
  • Formule:Na₂CO₃
  • MDL-nummer:MFCD00003494
  • Molecular Weight:105.99 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Room Temperature
  • EINECS:207-838-8
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    100 mL
  • Cat. No.:
    ACSDCH8002113.L1
Specificaties