Orders LinkContactUsLinkComponent
Tin, AAS Standard Solution
Blik, Sn, 1000 mg/L, 20% HCl, 100 mL
Catalogus # ACSDA055.20CP.L1
Leverancier:   CPACHEM
Tin, AAS Standard Solution
Catalogus # ACSDA055.20CP.L1
Leverancier:  CPACHEM
CAS-nummer:  
Tin, AAS Standard Solution
Blik, Sn, 1000 mg/L, 20% HCl, 100 mL
CAS-nummer:  
Price
38,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mL
Product Details & Documents
 : ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001
Specificaties
Specificaties
  • Concentratie:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    20% HCl
  • VPE:
    100 mL
  • Element:
    Blik
  • Symbool:
    Sn
  • Cat. No.:
    ACSDA055.20CP.L1
  • Houdbaarheid:
    36 Months
  • Opslag condities:
    15...25 °C