Orders LinkContactUsLinkComponent
Salpeterzuur diluted, Test Solution (TS)
Salpeterzuur diluted, Test Solution (TS)
100 mL
Catalogus # ACSDCH8002091.L1
Leverancier:   CPACHEM
Salpeterzuur diluted, Test Solution (TS)
Catalogus # ACSDCH8002091.L1
Leverancier:  CPACHEM
CAS-nummer:  7697-37-2
Salpeterzuur diluted, Test Solution (TS)
100 mL
CAS-nummer:  7697-37-2
Price
49,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certificeringen: ISO 9001 certified.
Synoniemen:  Nitric acid solution
  • CAS-nummer:7697-37-2
  • Formule:HNO₃
  • MDL-nummer:MFCD00011349
  • Molecular Weight:63.01 g/mol
  •  :Density: 1,51 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Room Temperature
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    100 mL