Orders LinkContactUsLinkComponent
Canister, HDPE
Canister, HDPE
Canister, rectangular, HDPE, 10 L, wit, RD 45, 190×230×310 mm, UN approval 3H1/Y1.9/200/
Catalogus # RIXI6020110045380
Canister, HDPE
Catalogus # RIXI6020110045380
Canister, HDPE
Canister, rectangular, HDPE, 10 L, wit, RD 45, 190×230×310 mm, UN approval 3H1/Y1.9/200/
Price
93,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Robust HDPE plastic, white.
  • Stackable thanks to stacking lugs
  • With scale – scaling in 1000 ml increments
  • With carrying handle
  • Narrow neck thread RD 45
  • Airtight and waterproof
  • Labelable
  • Tasteless and odorless
Ideal for filling food and used for water, alcohol, juice, must, etc. Closure: canister closure, sieve insert, pelican pumps, pull-up closure, degassing closure, drain tap. UN approval – suitable for filling goods of packaging group II and III. White plastic (opaque) - protects your contents from light influences.
Specificaties
  • Schroefdraad:
    RD 45
  • Capaciteit:
    10 L
  • Kleur:
    wit
  • Omschrijving:
    Canister, rectangular
  • Materiaal:
    HDPE
  • b×d×h:
    190×230×310 mm
  • Certificering:
    UN approval 3H1/Y1.9/200/
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.