EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride) 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:25952-53-8
:
Formule:C₈H₁₇N₃·HCl
MDL-nummer:MFCD00012503
:191.7 g/mol
Smelten Pt:∼ 113 °C
Temperatuur bij opslag:Koelkast
EINECS:247-361-2
UN:2811
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS08
:GHS09
Gerelateerde informatie
Frequently Bought Together