Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Bekers
Measuring Cup, HDPE, Natural, Conical
Measuring Cup, HDPE, Natural, Conical
Measuring Cup, HDPE, Natural, Conical
Catalog # RIXI4-3000-0300
Supplier:
RIXIUS
New Product
Expand image
Measuring Cup, HDPE, Natural, Conical
Catalog # RIXI4-3000-0300
Supplier:
RIXIUS
New Product
Specifications
Capaciteit:
300 ml
Hoogte:
94 mm
VPE:
891
Gewicht:
19 g
Specifications
About this item
Product Details
Product Details