Filter Papers
Filter papers, 500×500 mm sheets
Catalogus # DELT120010
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Filter papers reams is made from high quality cellulose fibres to ensure a good resistance to humidity and a high absorption capacity.
- Pore diameter: ±30 to 40 µm
Applications: Laboratory worktop protection, simple filtering operations for varied products, labware sterilisation, pharmaceutical product preparation
Specificaties
- Omschrijving:Filter papers, 500×500 mm sheets
- Cat. No.:DELT120010
- Dikte:0,170 mm
- Gewicht:2,04 kg
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.