pH Combination Electrode
pH combination electrode, −5...+80 °C, Gel (3 M), Sleeve junction, 12×120 mm, S8 coaxial plug head with thread PG 13.5
Catalogus # WTWAEGA173I
Leverancier: WTW
Ga naar:
Product Details & Documents
pH Combination electrode for heavily polluted waste water and electroplating.
- Ring-shaped sleeve junction
- Gel electrolyte with KCl reserve pipe
Application are drinking water, water soluble lacquers, low ionic mediums, electroplating, waste water.
Membrane shape: Cylinder
Isopotential point: 7,0 ±0,3
Pressure: <6 bar
Minimum conductivity of the medium: 50 µS/cm
Specificaties
- Aansluiting:S8 coaxial plug head with thread PG 13.5
- Ø×L:12×120 mm
- Omschrijving:pH combination electrode
- Diafragma:Sleeve junction
- Elektroliet:Gel (3 M)
- Temperatuur:−5...+80 °C
- pH-bereik:0 - 14
- Cat. No.:WTWAEGA173I
- Reference system:Ag/AgCl
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.