NMR Sample Tubes, Sample Vault™
178 mm, 700 MHz, 5 mm
Catalogus # NRELSVCP-5-178-96
Leverancier: NORELL INC
Ga naar:
Product Details & Documents
Sample Vault™ NMR Tubes for automated sample tube system with closed port Sample Vault™ caps.
Specificaties
- Ø uitw.:5 mm
- Frequentie:700 MHz
- Lengte:178 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.