Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid Glass Stopper
Solid Glass Stopper
Solid glass stopper, clear, 34/35
Catalogus # NEUB1641-91-3435
Solid Glass Stopper
Catalogus # NEUB1641-91-3435
Solid Glass Stopper
Solid glass stopper, clear, 34/35
Price
102,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Six sided, solid glass stopper.
  • Made from Borosilicate glass 3.3
  • Six point handle
Specificaties
  • (NS):
    34/35
  • Omschrijving:
    Solid glass stopper, clear
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.