Orders LinkContactUsLinkComponent
Avantor zet wetenschap in beweging voor een betere wereld | Avantor
Grounding cable, type 23, 1,5 m
Catalogus # SCTV108294
Leverancier:   S.C.A.T.
Catalogus # SCTV108294
Leverancier:  S.C.A.T.
Grounding cable, type 23, 1,5 m
Price
43,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Grounding cable for ground connection with MC grounding plug, 90° angled with clamp.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Grounding cable, type 23
  • Lengte:
    1,5 m
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.