VWR® Sterile Nitrile Cleanroom Class 10 Gloves
Powder-free gloves designed to provide comfort and tactile sensitivity.
- Hand-specific, beaded cuff
- Silicone-free
- Low particle count
- Specialized manufacturing process
VWR® Sterile nitrile cleanroom class 10 gloves are entirely latex-free to prevent the risk of allergic reactions. These gloves are supplied sterile.
: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016; CAT III; AQL 1.5
: Each pair is double packaged in a wallet within a pouch, 20 pouches per bag, 10 bags per case (200 pairs).
- Catalog No:
- 112-6211
- 112-6216
- 112-6217
- 112-6212
- 112-6213
- 112-6214
- 112-6215
- Ambidexter/handspecifiek:
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Latex/latexvrij:
- Latexvrij
- Latexvrij
- Latexvrij
- Latexvrij
- Latexvrij
- Latexvrij
- Latexvrij
- Gepoederd/poedervrij:
- poedervrij
- poedervrij
- poedervrij
- poedervrij
- poedervrij
- poedervrij
- poedervrij
- Manchetstijl:
- Rolrand
- Rolrand
- Rolrand
- Rolrand
- Rolrand
- Rolrand
- Rolrand
- Sterility:
- Sterile
- Sterile
- Sterile
- Sterile
- Sterile
- Sterile
- Sterile
Frequently Bought Together