Drip Tray
Security drip tray for MiniMix®, Roestvrij staal, 0,22 kg, 175×100×20 mm mm
Catalogus # INSC016000
Leverancier: INTERSCIENCE
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Capaciteit:0,22 kg
- Omschrijving:Security drip tray for MiniMix®
- Materiaal:Roestvrij staal
- b×d×h:175×100×20 mm mm