Orders LinkContactUsLinkComponent
pH Buffers
Leverancier:   Mettler - Toledo
pH Buffers
Leverancier:  Mettler - Toledo
Certificaten
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Product Family Options
Productinformatie
  • pH-waarde
    Info VPE
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • METN52004103
    pH buffer, 3,9 M NaCl
    pH buffer, 3,9 M NaCl
    4,010
    250 ml
    250 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 70,00 €
    70,00 €
    1 * 250 mL
       70,00 €
  • METN52004104
    pH buffer, 3,9 M NaCl
    pH buffer, 3,9 M NaCl
    4,010
    6×250 ml
    1.500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.500 mL
    1 * 1.500 mL - 522,00 €
    522,00 €
    1 * 1.500 mL
       522,00 €
  • METN52004107
    pH buffer, 3,9 M NaCl
    pH buffer, 3,9 M NaCl
    7,00
    6×250 ml
    6
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - 362,00 €
    362,00 €
    1 * 6 ST
       362,00 €
  • METN52004110
    pH buffer, 3,9 M NaCl
    pH buffer, 3,9 M NaCl
    9,21
    6×250 ml
    6
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST