Orders LinkContactUsLinkComponent
HNO₃ + HF
HNO₃ + HF
Blue HDPE drum, 70 L
Catalogus # PRLS90332.9120
Corrosief
Giftig
Leverancier:   PROLABO CMP
HNO₃ + HF
Catalogus # PRLS90332.9120
Leverancier:  PROLABO CMP
CAS-nummer:  
HNO₃ + HF
Blue HDPE drum, 70 L
CAS-nummer:  
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 70 L
Product Details & Documents
In accordance with the operating mode: 30 liters nitric acid 69% Ref VWR 20425 3 liters hydrofluoric acid 40% Ref VWR 20307 37 liters deionized water.
  • Kokend Pt:100 °C
  • UN:2922
  • ADR:6.1,II
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Blue HDPE drum
  • VPE:
    70 L