Table Top Refrigerators
Leverancier: Liebherr
Over dit artikel
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specificaties
- Catalog No:
- LIEBRCI1621
- LIEBRCI1620
- Aflezing:
- Digital temperature display
- Digital temperature display
- Ontdooien:
- Auto defrost
- Auto defrost
- Alarm:
- Visual and acoustic (Door alarm)
- Visual and acoustic (Door alarm)
- Leggers/laden:
- Plastic door shelves
- Plastic door shelves
- Type deur:
- Reversible door
- Reversible door
- Geluidsniveau:
- 34 dB
- 34 dB
- Elektrisch:
- 220 - 240 V, 50 Hz, 1,2 A
- 220 - 240 V, 50 Hz, 1,2 A
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
- CapaciteitUitw. b×d×hBeschikbaarheidPrice
- LIEBRCI1621Rci 1621 Plus table top refrigerator with EasyFreshRci 1621 Plus table top refrigerator with EasyFresh125 L600×607×850 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST528,10 €Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.LIEBRCI1621AflezingDigital temperature displayOntdooienAuto defrostAlarmVisual and acoustic (Door alarm)Leggers/ladenPlastic door shelvesType deurReversible doorGeluidsniveau34 dBElektrisch220 - 240 V, 50 Hz, 1,2 A - LIEBRCI1620Rci 1620 Plus table top refrigerator with EasyFreshRci 1620 Plus table top refrigerator with EasyFresh141 L600×607×850 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST451,21 €Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.LIEBRCI1620AflezingDigital temperature displayOntdooienAuto defrostAlarmVisual and acoustic (Door alarm)Leggers/ladenPlastic door shelvesType deurReversible doorGeluidsniveau34 dBElektrisch220 - 240 V, 50 Hz, 1,2 A